Merck
E-026
Supelco
(1S,2R)-(+)-Ephedrine-d3 hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥20,000
¥20,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥20,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13ClNOD3
CAS番号:
分子量:
204.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥20,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](C)NC([2H])([2H])[2H])C1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1/i2D3;
InChI Key
BALXUFOVQVENIU-GJMMVNDCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A stable-labeled internal standard suitable for quantitation of ephedrine levels by LC/MS or GC/MS for a variety of testing applications from clinical toxicology or forensic analysis to quality control testing of dietary supplements containing ephedrine. Ephedrine is a methamphetamine analog commonly used as a stimulant and appetite suppressant. It is also found as an active constituent in herbs used for traditional Chinese medicine, such as má huáng.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-026-CC:
E-026-1ML:4548174004609
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)