Merck
P-079
Supelco
(±)-Phenylephrine-d3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(+\-)-Phenylephrine-D3 hydrochloride solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D3H11ClNO2
分子量:
206.68
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/i1D3;
InChI Key
OCYSGIYOVXAGKQ-NIIDSAIPSA-N
詳細
An internal standard for phenylephrine, the most common over-the-counter (OTC) decongestant in the US. Over the last few years, phenylephrine has been marketed as a substitute for pseudoephedrine with tighter US government regulation of pseudoephedrine.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-079-1ML:
P-079-CHK:
P-079-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)