Merck
N-084
Supelco
Norsertraline-13C6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥36,000
¥36,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥36,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C10H15NCl2 · HCl
分子量:
334.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥36,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC(C2[13C]3=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]3C(N)CC2)=CC=C1Cl.[H]Cl
InChI
1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,12+1,13+1;
InChI Key
YKXHIERZIRLOLD-JQQCCREHSA-N
詳細
Norsertraline is a major urinary metabolite and N-desmethyl analog of the SSRI antidepressant sertraline. Marketed under trade names such as Zoloft® and Lustral, sertraline is used to treat major depressive disorder in adults as well as obsessive-compulsive, panic, and social anxiety disorders in both adults and children. Suitable uses for this certified solution standard include as an internal standard for quantitation of norsertraline levels in urine or isotope dilution methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zoloft is a registered trademark of Pfizer, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-084-CC:
N-084-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)