Merck
N-081
Supelco
6β-Naltrexol-D3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
6β-Naltrexol-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥37,900
¥37,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥37,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22D3NO4
CAS番号:
分子量:
346.44
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥37,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CC[C@H]4O)c35)C6([2H])CC6
InChI
1S/C20H25NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,14-15,18,22-24H,1-2,5-10H2/t14-,15-,18+,19+,20-/m1/s1/i10D2,11D
InChI Key
JLVNEHKORQFVQJ-ZNMQZXPKSA-N
詳細
6β-Naltrexol is the primary urinary metabolite of Naltrexone, an opiate sold under the trade names Revia, Depade, and Vivitrol® and used primarily in the management of alcohol or opiate dependence. This internal standard is suitable for 6β-Naltrexol testing or isotope dilution methods in pharmaceutical research, forensic analysis, clinical toxicology, pain prescription monitoring or urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vivitrol is a registered trademark of Alkermes, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N-081-1ML:
N-081-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)