Merck
P-085
Supelco
(±)-Propranolol-D7 (ring-D7) solution
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Propranolol-d7 (ring-d7)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥22,000
¥22,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥22,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14D7NO2
CAS番号:
分子量:
266.39
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥22,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(C(C)C)CC(O)COc1c2c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
InChI Key
AQHHHDLHHXJYJD-MIBSYSDMSA-N
詳細
Propranolol is a sympatholytic, non-selective beta blocker used to treat hypertension, anxiety and panic. The drug is sold under numerous brand names such as Inderal®, Avlocardyl, Deralin, and Dociton. This internal standard is suitable for quantitation of propranolol levels in patient samples using LC/MS or GC/MS for applications in clinical toxicology, diagnostic testing, forensic analysis, pharmaceutical research and isotope dilution methods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Inderal is a registered trademark of Cranford Pharmaceuticals, LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-085-CHK:
P-085-1ML:4548173921068
P-085-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)