Merck
IMPN-007-02
Supelco
10-Hydroxynaltrexone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
10-Hydroxynaltrexone solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥85,500
¥85,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥85,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23NO5
CAS番号:
分子量:
357.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥85,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1[C@H]2N(CC[C@@]34[C@@H](Oc5c(O)ccc1c35)C(=O)CC[C@@]24O)CC6CC6
InChI
1S/C20H23NO5/c22-12-4-3-11-14-16(12)26-18-13(23)5-6-20(25)17(15(11)24)21(9-10-1-2-10)8-7-19(14,18)20/h3-4,10,15,17-18,22,24-25H,1-2,5-9H2/t15?,17-,18+,19+,20-/m1/s1
InChI Key
SPLLFLBLAXVPPQ-KNQKJSHASA-N
詳細
10-Hydroxymorphine is a potential impurity from the production of morphine pharmaceutical formulations. Morphine is a potent opiate analgesic drug used to relieve both acute and chronic severe pain. This Certified Snap-N-Spike® Solution is applicable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications such as impurity identification.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IMPN-007-02-1ML:4548173372969
IMPN-007-02-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)