特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3/t9-/m0/s1
InChI Key
MYWUZJCMWCOHBA-VIFPVBQESA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
詳細
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
M-020-CC:
M-020-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
尿中の医薬品エナンチオマーをLC/MS分析するための最適化された分析前処理法とキラルクロマトグラフィー方法
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.