Merck
M-259
Supelco
(±)-Methamphetamine-13C6 hydrochloride solution
new
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C413C6H15N · HCl
CAS番号:
分子量:
191.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
製品M-259は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
詳細
Methamphetamine is a psychostimulant drug of the phenethylamine and amphetamine classes known by the street names "meth," "ice," and "glass". This internal standard is suitable for quantitation of methamphetamine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, sports testing, forensic analysis, or isotope dilution methods. The dextrorotatory isomer of methamphetamine is a pharmaceutical drug sold under the trade name Desoxyn® for treatment of ADHD and obesity.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Desoxyn is a registered trademark of Abbott Laboratories Corp.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-259-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)