特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3/i2D3,8D,9D
InChI Key
MYWUZJCMWCOHBA-CXVYKYTNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Methamphetamine-D5 standard in toxicological analysis: (±)-Methamphetamine-D5 solution is widely used as a deuterated internal standard in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the quantitative analysis of methamphetamine and its analogues in biological samples. This application is crucial for forensic and clinical toxicology to accurately measure substance levels in blood and other fluids (Le DV, Nguyen TT, Nguyen VT, 2020).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-004-1ML:
M-004-CC:
試験成績書(COA)