Merck
F-096
Supelco
Flualprazolam-D4 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥28,900
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥28,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H8D4ClFN4
分子量:
330.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥28,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=NCC3=NN=C(C)N3C4=C2C=C(Cl)C=C4
InChI Key
MPZVLJCMGPYWQQ-QFFDRWTDSA-N
詳細
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of flualprazolam by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. Flualprazolam, a 2′-fluoro derivative of alprazolam, is a benzodiazepine sold as designer drug on the illicit drug market.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F-096-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)