サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 mL | カートの在庫状況を確認する | ¥67,300 |
この商品について
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC1=CC2=C(S1)N3C(CN=C2C4=CC=CC=C4Cl)=NN=C3C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H15ClN4S/c1-3-11-8-13-16(12-6-4-5-7-14(12)18)19-9-15-21-20-10(2)22(15)17(13)23-11/h4-8H,3,9H2,1-2H3/i2D3
InChI key
VMZUTJCNQWMAGF-BMSJAHLVSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標的臓器
Eyes,Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
49.5 °F
引火点(°C)
9.7 °C
適用法令
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| E-082-1ML | 04061833592823 |