Merck
F-094
Supelco
Flunitrazolam-13C2,15N solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥30,390
¥30,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥30,390
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C1513C2H12FN415NO2
分子量:
340.29
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥30,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of flunitrazolam by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. Flunitrazolam is a benzodiazepine that has been sold illicitly as a designer drug. It is a potent hypnotic and sedative drug similar to related compounds such as flunitrazepam, clonazolam and flubromazolam.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F
引火点(℃)
6 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F-094-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)