Merck
E-143
Supelco
(±)-エピネフリン 塩酸塩
1 mg/mL in methanol ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
(±)-アドレナリン, 4-(1-ヒドロキシ-2-[メチルアミノ]エチル)-1,2-ベンゼンジオール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
219.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
品質水準
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol ((as free base))
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
OC(CNC)C1=CC=C(O)C(O)=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
InChI Key
ATADHKWKHYVBTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Epinephrine, also known as adrenaline, is a marker for catecholamine-secreting cancers such as pheochromocytoma, paraganglioma, and neuroblastoma. This Certified Reference Material is suitable for LC-MS/MS monitoring of epinephrine levels in urine or plasma for diagnostic testing or endocrinology.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
生物化学的/生理学的作用
アドレナリン受容体アゴニスト。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-143-1ML:4548173376394
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)