Merck
E-057
Supelco
EMDP hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
EMDP (2-Ethyl-5-methyl-3,3-diphenylpyrroline) hydrochloride solution, 2-Ethyl-5-methyl-3,3-diphenylpyrroline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥20,400
¥20,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥20,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21N · HCl
CAS番号:
分子量:
299.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥20,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-3-18-19(14-15(2)20-18,16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;/h4-13,15H,3,14H2,1-2H3;1H
InChI Key
RFWQAFWWZQGUQU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Along with EDDP, EMDP is a major metabolite of methadone in urine. Methadone is a synthetic opioid used medically as an analgesic and as a maintenance anti-addictive for use in patients with opioid dependency. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in methadone testing methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, forensic analysis and urine drug testing applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
E-057-1ML:4548173352459
E-057-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)