Merck
E-062
Supelco
EDDP-D3 perchlorate solution
1.0 mg/mL in methanol (as pyrrolinium), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
EDDP-D3 perchlorate solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥29,600
¥29,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥29,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20D3H21N · ClO4
CAS番号:
分子量:
380.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥29,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as pyrrolinium)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=Cl(=O)([O-])=O.C[N+]1=C(CC([2H])([2H])[2H])C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)CC1C
InChI
1S/C20H24N.ClHO4/c1-4-19-20(15-16(2)21(19)3,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;2-1(3,4)5/h5-14,16H,4,15H2,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1/i1D3;
InChI Key
FICCBMGBBWWZRF-NIIDSAIPSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
EDDP is the major urinary metabolite of methadone, a synthetic opioid used medically as an analgesic and as a maintenance anti-addictive for use in patients with opioid dependency. This stable-labeled internal standard is suitable for EDDP and methadone testing methods by GC/MS or LC/MS for forensic analysis, urine drug testing or clinical toxicology.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-062-CC:
E-062-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is the the EDDPs from methadone use that they look for and can you can add to synthetic urine or urine to make it come up positive in a urine test
    1 回答
    1. This product can be used for the application of trace analysis of EDDP in urine for in vitro tests that are specific to the presence of EDDP.