Merck
C-232
Supelco
Cyclizine-13C6 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C1213C6H22N2 · HCl
分子量:
308.80
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of cyclizine by LC/MS or GC/MS for therapeutic drug monitoring, clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. Cyclizine, sold under brand names such as Marezine, Valoid or Nausicalm, is a medication used to treat and prevent nausea, vomiting and dizziness due to motion sickness or vertigo and to suppress side effects of opioid use.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-232-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)