Merck
759953
Sigma-Aldrich
2-chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
97%
別名:
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥17,000
¥17,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥17,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5ClF3N
CAS番号:
分子量:
231.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
39-42 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-9-5-7(10(12,13)14)6-3-1-2-4-8(6)15-9/h1-5H
InChI Key
FNDXRWXUIYHEDU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
759953-BULK:
759953-VAR:
759953-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)