Merck
101664
Sigma-Aldrich
4-クロロ-2-ニトロアニリン
99%
別名:
1-アミノ-4-クロロ-2-ニトロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥26,500
¥26,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥26,500
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
172.57
Beilstein:
512436
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
自己発火温度
964 °F
mp
117-119 °C (lit.)
官能基
chloro
nitro
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
InChI Key
PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
375.8 °F
引火点(℃)
191 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
101664-500MG:
101664-VAR:
101664-250G:
101664-1KG:
101664-25KG:
101664-BULK:
101664-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
H M Chopade et al.
Journal of toxicology and environmental health, 12(2-3), 267-282 (1983-08-01)
The disposition and metabolism of 14C-labeled 4-chloro-2-nitroaniline (CNA) was studied in male F344 rats following oral or intravenous (iv) administration. The gastrointestinal absorption of CNA was found to be near complete and was not affected by the dose in the
D Cottalasso et al.
La Medicina del lavoro, 82(3), 253-260 (1991-05-01)
The toxicity of 4-chloro-2-nitroaniline (4C2NA) and 2-chloro-4-nitroaniline (2C4NA) was investigated on isolated rat hepatocytes following 1-3 hours of exposure to 0.2 and/or 2 mM of these xenobiotics. The higher of the two concentrations appeared to induce a statistically significant loss