810282P
Avanti
TopFluor™ PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810282P, powder
別名:
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥67,400
5 MG
¥76,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H77BF2N3O8P
CAS番号:
分子量:
867.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810282P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810282P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810282P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
810282P-BULK:
810282P-5MG:
810282P-VAR:
810282P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Phosphatidylethanolamine is a key regulator of membrane fluidity in eukaryotic cells
Dawaliby R, et al.
Test, 3658-3667 (2016)
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Ponde N, et al.
Ecancermedicalscience (2016)
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Ponde N, et al.
Ecancermedicalscience (2016)
Lipid-protein interactions in membranes
Febs Letters, 268(2), 371-375 (1990)
Lipid-protein interactions in membranes
Marsh D
The Membranes of Cells (1990)