Merck
Y0000912
パラフィン蝋
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Paraffin wax
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥19,600
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
paraffin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI Key
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Paraffin (Yellow soft) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
16415
Vaseline®
コーン油 delivery vehicle for fat-soluble compounds
Sigma-Aldrich
C8267
コーン油
Theresa M Mullan et al.
Forensic science, medicine, and pathology, 7(2), 198-208 (2010-09-23)
Among the various modes of death due to asphyxiation, drowning is unique. Unlike other types of suffocation associated with occluding airway obstructions (i.e. choking and smothering); with drowning, there is typically filling and involvement of the majority of the tracheobronchial
Antonio F Di Narzo et al.
Journal of the National Cancer Institute, 106(10), doi:10-doi:10 (2014-09-24)
Prognosis prediction for resected primary colon cancer is based on the T-stage Node Metastasis (TNM) staging system. We investigated if four well-documented gene expression risk scores can improve patient stratification. Microarray-based versions of risk-scores were applied to a large independent