Merck
PHL86292
Angustifoline
phyproof® Reference Substance
別名:
Jamaicensine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥198,000
¥198,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥198,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O
CAS番号:
分子量:
234.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥198,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=CC[C@@H]([C@]1([H])C2)NC[C@@](C1)([H])[C@]3([H])N2C(CCC3)=O
InChI
1S/C14H22N2O/c1-2-4-12-11-7-10(8-15-12)13-5-3-6-14(17)16(13)9-11/h2,10-13,15H,1,3-9H2/t10-,11-,12+,13-/m1/s1
InChI Key
VTIPIBIDDZPDAV-FVCCEPFGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86292-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)