Merck
A-049
Supelco
R(-)-Amphetamine (levo-Amphetamine)
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
R(-)-Amphetamine solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N
CAS番号:
分子量:
135.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品A-049は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI Key
KWTSXDURSIMDCE-MRVPVSSYSA-N
詳細
R(-)-Amphetamine, or levoamphetamine, is a stimulant of the phenethylamine class of drugs. This analytical reference standard is suitable for use in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing methods by LC-MS/MS or GC/MS. Levoamphetamine is found in ADHD drugs including Adderall® as a mixture along with its stereoisomer dextroamphetamine.
法的情報
Adderall is a registered trademark of Richwood Pharmaceutical Company, Inc.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-049-CC:
A-049-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
尿中の医薬品エナンチオマーをLC/MS分析するための最適化された分析前処理法とキラルクロマトグラフィー方法
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.