Merck
LM2511
Avanti
Glucosyl (β) C12 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-(dodecanoyl)-1-β-glucosyl-sphing-4-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,000
¥33,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H69NO8
CAS番号:
分子量:
643.93
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥33,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM2511-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C36H69NO8/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-30(39)29(28-44-36-35(43)34(42)33(41)31(27-38)45-36)37-32(40)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h23,25,29-31,33-36,38-39,41-43H,3-22,24,26-28H2,1-2H3,(H,37,40)/b25-23+/t29-,30+,31?,33+,34?,35?,36+/m0/s1
InChI Key
IYCYEZLMOLRFAN-QGJHTTTBSA-N
アプリケーション
Lactosyl (β) C12 Ceramide is suitable as an internal standard:
  • to determine if the isopropanol is a choice procedure for large-scale lipid profiling using UHPLC-MS[1]
  • to assess the effects of diabetes and the treatment with dihydroprogesterone (DHP) in rat cerebral cortex[2]
  • in the lipidomic analysis of extracellular vesicles (EVs) released by human fibroblasts undergoing Oncogene-Induced Senescence (OIS)[3]
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM2511-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LM2511-1EA:4548174018903
LM2511-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isopropanol extraction for cerebrospinal fluid lipidomic profiling analysis
Iriondo A, et al.
Talanta, 195, 619-627 (2019)
Extracellular vesicles released by fibroblasts undergoing H-Ras induced senescence show changes in lipid profile
Buratta S, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0188840-e0188840 (2017)
Diabetes alters myelin lipid profile in rat cerebral cortex: Protective effects of dihydroprogesterone
Cermenati G, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 168, 60-70 (2017)