包装
pkg of 1 × 100 mg (860547P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860547P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860547P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+/t35-,36+,37?,39+,40?,41?,42+/m0/s1
InChI Key
YMYQEDCYNANIPI-KNSMPFANSA-N
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
860547P-BULK:
860547P-25MG:
860547P-VAR:
860547P-100MG:
860547P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック