Merck
LM2512
Avanti
Lactosyl (β) C12 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand LM2512, ethanol solution
別名:
N-(dodecanoyl)-1-β-lactosyl-sphing-4-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H79NO13
CAS番号:
分子量:
806.08
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
形状
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM2512-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand LM2512
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C42H79NO13/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-31(46)30(43-34(47)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2)29-53-41-39(52)37(50)40(33(28-45)55-41)56-42-38(51)36(49)35(48)32(27-44)54-42/h23,25,30-33,35-42,44-46,48-52H,3-22,24,26-29H2,1-2H3,(H,43,47)/b25-23+/t30-,31+,32?,33?,35-,36?,37?,38?,39?,40+,41+,42-/m0/s1
InChI Key
KNWHKVBHCLQVFX-NKNVVQMUSA-N
アプリケーション
Lactosyl (β) C12 Ceramide may be used as an internal standard:
  • to determine if the isopropanol is a choice procedure for large-scale lipid profiling using UHPLC-MS
  • to assess the effects of diabetes and the treatment with dihydroprogesterone (DHP) in rat cerebral cortex
  • in the lipidomic analysis of extracellular vesicles (EVs) released by human fibroblasts undergoing Oncogene-Induced Senescence (OIS)
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM2512-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LM2512-1EA:4548174018910
LM2512-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isopropanol extraction for cerebrospinal fluid lipidomic profiling analysis
Iriondo A, et al.
Talanta, 195, 619-627 (2019)
Diabetes alters myelin lipid profile in rat cerebral cortex: Protective effects of dihydroprogesterone
Cermenati G, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 168, 60-70 (2017)
Extracellular vesicles released by fibroblasts undergoing H-Ras induced senescence show changes in lipid profile
Buratta S, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0188840-e0188840 (2017)