安全性情報
LM6002
Avanti
Cer/Sph混合物I
Avanti Research - A Croda Brand LM6002, ethanol solution
別名:
Cer/Sph混合物I, セラミド/スフィンゴイド内部標準混合物I
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥89,300
¥89,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥89,300
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.25
¥89,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM6002-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand LM6002
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Cer/Sph混合物の用途:
  • スフィンゴリピドのプロファイリングにおける内部標準[1]
  • セラミド-ホスホエタノールアミン抽出物の調製[2]
  • スフィンゴリピドの抽出[3]
包装
2 mLアンバーガラス密封アンプル(LM6002-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LM6002-VAR:
LM6002-1EA:4548174015711
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Targeted lipid profiling discovers plasma biomarkers of acute brain injury
Sheth SA, et al.
PLoS ONE, 10(6), e0129735-e0129735 (2015)
Quantitation of ceramide phosphorylethanolamines containing saturated and unsaturated sphingoid base cores
Masood MA, et al.
Analytical Biochemistry, 400(2), 259-269 (2010)
Sally Chiu et al.
Nutrients, 12(2) (2020-02-09)
Soda consumption in adolescents has been linked to poorer metabolic outcomes. We tested whether replacing soda with reduced fat milk would improve features of atherogenic dyslipidemia and other cardiometabolic risk factors. Thirty overweight and obese adolescent boys who were habitual
A role for ceramides, but not sphingomyelins, as antagonists of insulin signaling and mitochondrial metabolism in C2C12 myotubes
Park M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(46), 23978-23988 (2016)