包装
pkg of 2 × 100 mg (880230P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880230P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880230P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
880230P-VAR:
880230P-BULK:
880230P-25MG:
880230P-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)