包装
pkg of 1 × 1 mg (870602P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (870602P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870602P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C29H56NO10P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-28(33)37-24-26(40-29(34)21-18-19-27(31)32)25-39-41(35,36)38-23-22-30(2,3)4/h26H,5-25H2,1-4H3,(H-,31,32,35,36)/t26-/m1/s1
InChI Key
CDZVJFRXJAUXPP-AREMUKBSSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
870602P-BULK:
870602P-5MG:
870602P-1MG:
870602P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)