Merck
860672P
Avanti
C22 Ceramide (d14:1/22:0)
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
N-behenoyl-D-erythro-sphingosine (C14 base)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥214,000
¥214,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥214,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H71NO3
CAS番号:
分子量:
565.95
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
¥214,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
1 ea of 10 mg (860672P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
deuterated lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
InChI Key
ZEQGGWNOJHBYRD-NXCSZAMKSA-N
アプリケーション
C22 Ceramide (d14:1/22:0) has been used as a standard for measuring sphingomyelins and ceramides through a multiple reaction monitoring (MRM) method by ultrafast-liquid chromatography (UFLC)-mass spectrometry (MS).[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860672P-10MG:
860672P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of ER stress on sphingolipid levels and apoptotic pathways in retinal pigment epithelial cells
Afcsar E, et al.
Redox Biology, 101430-101430 (2020)