包装
pkg of 1 × 5 mg (860635P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860635P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H61NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h28-29,32-33H,3-27H2,1-2H3,(H,31,34)/t28-,29+/m0/s1
InChI Key
UHWYQXNZIBLESO-URLMMPGGSA-N
アプリケーション
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860635P-5MG:
860635P-BULK:
860635P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)