包装
pkg of 1 × 5 mg (860596P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860596P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
InChI Key
MVGFIPNJBNBHNC-VTRIZHIOSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
860596P-BULK:
860596P-VAR:
860596P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)