包装
pkg of 1 × 5 mg (860579P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860579P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N(C)C)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C26H51NO7/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(29)20(27(2)3)19-33-26-25(32)24(31)23(30)22(18-28)34-26/h16-17,20-26,28-32H,4-15,18-19H2,1-3H3/b17-16+/t20-,21+,22+,23-,24-,25+,26+/m0/s1
InChI Key
SJWBHOQBARABKH-QHRJNYSLSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860579P-5MG:
860579P-VAR:
860579P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)