Merck
860523P
Avanti
C24 Dihydroceramide-1-Phosphate (d18:0/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860523P, powder
別名:
N-lignoceroyl-D-erythro-dihydroceramide-1-phosphate (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥36,000
¥36,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥36,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H89N2O6P
CAS番号:
分子量:
749.14
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥36,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860523P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860523P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H86NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(45)43-40(39-49-50(46,47)48)41(44)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2;/h40-41,44H,3-39H2,1-2H3,(H,43,45)(H2,46,47,48);1H3/t40-,41+;/m0./s1
InChI Key
RWGVFKRSCGIIDQ-AFTKPYPUSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860523P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860523P-1MG:
860523P-VAR:
860523P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)