Merck
855376P
Avanti
11:0 Lyso PC
1-undecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
別名:
1-undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(11:0/0:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥29,190
¥29,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥29,190
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H40NO7P
CAS番号:
分子量:
425.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥29,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (855376P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 855376P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H40NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19(22)25-16-18(21)17-27-28(23,24)26-15-14-20(2,3)4/h18,21H,5-17H2,1-4H3/t18-/m1/s1
InChI Key
OZRAIUXQMKVTIQ-GOSISDBHSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
11:0 Lyso PC is suitable for use as a standard micelle component for the purification of human cytochrome P450s 3A4 and 1A2.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855376P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
855376P-25MG:
855376P-BULK:
855376P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Affinity purification of recombinant human cytochrome P450s 3A4 and 1A2 using mixed micelle systems
Ahn T, et al.
Protein Expression and Purification, 101, 37-41 (2014)
R E Stafford et al.
Biochemistry, 28(12), 5113-5120 (1989-06-13)
The critical micelle concentration (cmc) of several lysophospholipids and of a lysophospholipid analogue was determined from surface tension measurements using the maximum bubble pressure method and/or 31P NMR. The use of the maximum bubble pressure method has now been extended