Merck
860397P
Avanti
16:0-d31リゾPC
Avanti Research - A Croda Brand 860397P, powder
別名:
1-パルミトイル-d31-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H19NO7PD31
CAS番号:
分子量:
526.82
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860397P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860397P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
関連するカテゴリー
詳細
16:0-d31リゾPCは、パルミトイル基の31個の陽子が重水素で置換された、重水素化リゾホスファチジルコリン(リゾpc)です。
重水素化脂肪酸は、アルファ炭素上の重水素をカルボニル基、つまり、C2の位置と交換し、その位置で完全な重水素化および部分的な重水素化する混合化合物になります。
アプリケーション
16:0-d31リゾPCは、リゾリン脂質アシルトランスフェラーゼ(LPLAT)アッセイにおいてアシルトランスフェラーゼ活性の測定に使用されています。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(860397P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860397P-VAR:
860397P-10MG:
860397P-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lysophosphatidylcholine acyltransferase 3 is the key enzyme for incorporating arachidonic acid into glycerophospholipids during adipocyte differentiation
Eto M, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 13(12), 16267-16280 (2012)