アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 5 mL (852806C-25mg)
pkg of 1 × 5 mL (852806C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 852806C
濃度
1 mg/mL (852806C-5mg)
5 mg/mL (852806C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI Key
FIJFPUAJUDAZEY-MNDXXDKYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
852806C-25MG:4548174016848
852806C-BULK:
852806C-VAR:
852806C-5MG:4548173349169
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)