Merck
850525P
Avanti
GDN
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
グリコ-ジオスゲニン(GDN)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H92O25
CAS番号:
分子量:
1165.31
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 g (850525P-5G)
pkg of 1 × 500 mg (850525P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](OCCC(CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]9O)CC[C@]6(
関連するカテゴリー
包装
20 mL 透明ガラス製スクリューキャップバイアル(850525P-1G);30 mL 琥珀色広口スクリューキャップガラスボトル(850525P-5G)
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(850525P-500 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850525P-BULK:
850525P-500MG:
850525P-5G:
850525P-VAR:
850525P-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)