アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
凝集数
84
不純物
≤0.05% n-octanol
色
white
CMC
20 - 25 mM
溶解性
water: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
詳細
警告
再構成
その他情報
Levy, D., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta1107, 283.
Nunn, R.S., et al. 1992. J. Mol. Biol.228, 1259.
Lorber, B., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1023, 254.
Jopski, B., et al. 1989. Biochim. Biophys. Acta978, 79.
Camm, E.L., et al. 1981. Plant Physiol.67, 1061.
Gould, R.J., et al. 1981. Biochemistry20, 6776.
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
494460-25GM:
494460-500GM:
494460-100GM:
494460-5GM:
494460-250MG:
494460-1GM:
US2494460-1GM:
494460-VGM:
試験成績書(COA)