Merck
850333P
Avanti
16:0 2-PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,3-dipalmitoyl-rac-glycero-2-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥41,250
¥41,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥41,250
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H80NO8P
CAS番号:
分子量:
734.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥41,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850333P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850333P-VAR:
850333P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)