アッセイ
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850102P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850102P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850102P
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
850102P-100UG:
850102P-VAR:
850102P-500UG:
850102P-BULK:
試験成績書(COA)