Merck
840505C
Avanti
18:0-20:4 PG
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
別名:
1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); SAPG; PG(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110653
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥128,000
¥128,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥128,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H78O10PNa
CAS番号:
分子量:
821.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥128,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840505C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840505C
濃度
10 mg/mL (840505C-25mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C44H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-44(48)54-42(40-53-55(49,50)52-38-41(46)37-45)39-51-43(47)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,41-42,45-46H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40H2,1-2H3,(H,49,50);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t41?,42-;/m1./s1
InChI Key
XLHSHRIGGNFBGF-PYXSUFCTSA-M
詳細
18:0-20:4 PG or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of stearic acid, arachidonic acid and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-1, sn-2 and sn-3 positions respectively, in the glycerol backbone.
アプリケーション
18:0-20:4 PG or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) has been used as a standard in liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC?MS/MS) method for lipid quantification.[1]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840505C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840505C-VAR:
840505C-25MG:4548173366654
840505C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Max Scherer et al.
Analytical chemistry, 82(21), 8794-8799 (2010-10-16)
Cardiolipin (CL) and bis(monoacylglycero)phosphate (BMP) are unique lipid structures with important biological roles for mitochondrial integrity and endolysosomal degradation, respectively. They are synthesized from common precursors, phosphatidylglycerol (PG) and phosphatidic acid (PA). Here we present a rapid method for the