Merck
840859C
Avanti
16:0-20:4 PA
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
別名:
1-hexadecanoyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PAPA; PA(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H68O8PNa
CAS番号:
分子量:
718.92
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840859C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840859C
濃度
10 mg/mL (840859C-25mg)
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C39H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-39(41)47-37(36-46-48(42,43)44)35-45-38(40)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,20,22,26,28,37H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-,22-20-,28-26-;/t37-;/m1./s1
InChI Key
CHIBHAOESMLHPV-YQVAFVGVSA-M
詳細
16:0-20:4 PA or 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate is a sodium salt of phosphatidic acid, with substitution of palmitic acid and arachidonic acid at the sn-1 and sn-2 positions respectively, in the glycerol backbone.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840859C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840859C-VAR:
840859C-25MG:4548173370453
840859C-BULK:
試験成績書(COA)