Merck
840490C
Avanti
20:4 PG
Avanti Research - A Croda Brand 840490C
別名:
1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥118,000
¥118,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥118,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H74O10PNa
CAS番号:
分子量:
841.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
¥118,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840490C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840490C
濃度
10 mg/mL (840490C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C46H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-45(49)53-41-44(42-55-57(51,52)54-40-43(48)39-47)56-46(50)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,23-26,29-32,43-44,47-48H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-42H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-;/t43?,44-;/m1./s1
InChI Key
VDLWDRIXPIHWNE-JXXFPQNESA-M
関連するカテゴリー
詳細
20:4 PG or 1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] is a sodium salt of glycerophospholipid with substitution of two arachidonic acids at sn-1 and sn-2 positions and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-3 position of the glycerol backbone.
アプリケーション
20:4 PG or 1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (sodium salt) has been used as an oxidized phospholipid (PL), added to bovine lipid extract surfactant (BLES), to study its effect on the biophysical activity.[1]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840490C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840490C-BULK:
840490C-VAR:
840490C-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karina Rodríguez-Capote et al.
Biophysical journal, 90(8), 2808-2821 (2006-01-31)
Exposing bovine lipid extract surfactant (BLES), a clinical surfactant, to reactive oxygen species arising from hypochlorous acid or the Fenton reaction resulted in an increase in lipid (conjugated dienes, lipid aldehydes) and protein (carbonyls) oxidation products and a reduction in