Merck
840064C
Avanti
18:0-20:4 PS
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
別名:
1-オクタデカノイル-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-エイコサテトラエノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン(ナトリウム塩); SAPS; PS(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110673
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥406,000
¥406,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥406,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H77NO10PNa
CAS番号:
分子量:
834.05
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥406,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840064C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840064C
濃度
10 mg/mL (840064C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C44H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(47)55-40(38-53-56(50,51)54-39-41(45)44(48)49)37-52-42(46)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,40-41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-39,45H2,1-2H3,(H,48,49)(H,50,51);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t40-,41+;/m1./s1
InChI Key
PKENGTIYXZLXFZ-PTPAXTOESA-M
詳細
18:0-20:4 PS(1-ステロイル-2-アラキドノイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン)は非対称飽和ポリ不飽和リン脂質です。[1]
アプリケーション
リン脂質の脂肪酸(FA)プロファイルがダイナミンおよびエンドフィリンによる膜小胞化に及ぼす影響を検討するために、18:0-20:4 PS[1-ステロイル-2-アラキドノイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン(ナトリウム塩)]がリポソームの調製に用いられています。[1]
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(840064C-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840064C-25MG:4548173353999
840064C-VAR:
840064C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly