Merck
840053C
Avanti
Brain PC
Avanti Research - A Croda Brand 840053C
別名:
L-α-phosphatidylcholine (Brain, Porcine)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥96,600
200 MG
¥282,000
¥96,600
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥96,600
200 MG
¥282,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥96,600
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840053C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840053C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840053C
濃度
10 mg/mL (840053C-25mg)
25 mg/mL (840053C-200mg)
脂質タイプ
phosphoglycerides
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
詳細
Phosphatidylcholine (PC) is a predominant glycerophospholipid in eukaryotes.[1] Brain PC predominantly contains PC 16:0/16:0 and PC 16:0/18:1.[2]
アプリケーション
Brain PC is suitable for use in the preparation of lipid mixture for microplate (enzyme linked immunosorbent assay (ELISA))-based recognition of glycolipid-protein interaction assay[3] and liposomes for co-sedimentation assay.[4] Brain PC has been used in the preparation of liposomes for integration of receptors.[5]
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidylcholine (PC) is the major source of second messengers and lipid mediators. It is intermediate in the synthesis of other phospholipids.[1]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840053C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840053C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840053C-BULK:
840053C-200MG:4548173355801
840053C-25MG:4548173355818
840053C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Distinct functions of ATG16L1 isoforms in membrane binding and LC3B lipidation in autophagy-related processes.
Lystad A, et al.
Nature Cell Biology, 21(3), 372-372 (2019)
Nanoscale Mobility of the Apo State and TARP Stoichiometry Dictate the Gating Behavior of Alternatively Spliced AMPA Receptors.
Dawe GB, et al.
Neuron, 102(5), 976-992 (2019)
Phosphatidylethanolamine and phosphatidylcholine biosynthesis by the Kennedy pathway occurs at different sites in Trypanosoma brucei.
Farine L, et al.
Scientific Reports, 5(5), 16787-16787 (2015)
Choline, Phospholipids, Health, and Disease (1998)
Geoffrey P Noble et al.
Biochemistry, 54(5), 1180-1187 (2015-01-15)
Misfolding of the prion protein (PrP) plays a central role in the pathogenesis of infectious, sporadic, and inherited prion diseases. Here we use a chemically defined prion propagation system to study misfolding of the pathogenic PrP mutant D177N in vitro.