安全性情報
810350P
Avanti
Fluoro azasterol
別名:
(1R,11aR)-11a-methyl-1-(5-methylhexyl)-2,10,11,11a-tetrahydro-1H-naphtho[1,2-g]indol-7-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H31NO
CAS番号:
分子量:
349.51
UNSPSCコード:
12352211
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810350P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
fluorescent lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
関連するカテゴリー
アプリケーション
Fluorescence
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810350P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
810350P-VAR:
810350P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)