安全性情報
1.03762
SAFC
Ammonium iron(III) citrate
about 18% Fe
別名:
Ammonium iron(III) citrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O7 · xFe · xH3N
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
214-686-6
品質水準
形状
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解性
1200 g/L
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
InChI Key
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Ammonium iron(III) citrate is used as an acidic regulator. Our product Ammonium iron(III) citrate about 18% Fe is suitable for use in pharmaceutical processes.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1