安全性情報
810345C
Avanti
18:0 Cyanine 5 PE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥88,300
5 MG
¥239,000
¥88,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥88,300
5 MG
¥239,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C73H122ClN4O9P
CAS番号:
分子量:
1266.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥88,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810345C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810345C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (810345C-1mg)
1 mg/mL (810345C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
18:0 Cy5 PE or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5) is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 5 and distearoyl-sn-glycerol.
生物化学的/生理学的作用
Fluorescent labelled lipids are generally useful in cell biology and biophysical studies.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810345C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810345C-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810345C-1MG:4548173350912
810345C-BULK:
810345C-VAR:
810345C-5MG:4548173350929
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiandeng Wu et al.
Molecular cell, 73(5), 971-984 (2019-01-22)
Both the timing and kinetics of neurotransmitter release depend on the positioning of clustered Ca2+ channels in active zones to docked synaptic vesicles on presynaptic plasma membranes. However, how active zones form is not known. Here, we show that RIM