アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (800820P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 800820P
脂質タイプ
neutral lipids
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChI Key
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
アプリケーション
包装
保管および安定性
その他情報
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
WGK
WGK 1
Jan Code
800820P-VAR:
800820P-5MG:
800820P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック