由来生物
Porcine pancreas
bovine skin
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
不純物
1,3-isomer, essentially free
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3/t33-/m0/s1
InChI Key
JEJLGIQLPYYGEE-XIFFEERXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
D9135-100MG:
D9135-25MG:
D9135-BULK:
D9135-1G:
D9135-VAR:
D9135-250MG:
試験成績書(COA)